Documentos clave
1.24511
Millipore
1,4-Dithioerythritol
for biochemistry
Sinónimos:
1,4-Dithioerythritol, Clelands reagent, 1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, DTE
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H10O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número índice de la CE:
229-998-8
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0%
Formulario
lyophilized
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
mp
83 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
SC[C@H](O)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
Clave InChI
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Nota de análisis
Assay (iodometric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 81 - 85 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3