Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-998-8
Beilstein/REAXYS Number:
1719756
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
4.5-6.5 (25 °C, 15.4 g/L)
mp
82-84 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Application
Reagent for maintaining −SH groups in the reduced state; quantitatively reduces disulfides.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Dithioerythritol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?