1.15131
Amberlite™ IR-120 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 15-50 mesh, strongly acidic
Sinónimos:
synthetic calcium silicate hydrate
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ion exchanger Amberlite™ IR-120, (strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
Nivel de calidad
Formulario
resin
técnicas
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matriz
PS-DVB
grupo activo de la matriz
SCX
tamaño de partícula
300-1100 μm
densidad aparente
850 kg/m3
técnica de separación
cation exchange
temp. de almacenamiento
no temp limit
Nota de análisis
Total capacity (wet): ≥ 1.8 mol/l
Particle size (0,3-1,1 mm): ≥ 90
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable