Documentos clave
216399
Supelco
Amberlyst® 15 Ion Exchange Resin
hydrogen form, >50 mesh, wet
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Amberlyst® 15 hydrogen form, wet
Formulario
beads
Nivel de calidad
calidad
wet
Parámetros
120 °C max. temp.
humedad
≤1.6%
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
grupo activo de la matriz
sulfonic acid functional group
tamaño de partícula
<300 μm
pH operativo
0-14
capacidad
1.7 meq/mL by wetted bed volume
4.7 meq/g by dry weight
técnica de separación
cation exchange
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(O)c2c(cccc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Clave InChI
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
It is a macro reticular polystyrene based ion exchange resin with strongly acidic sulfonic group. It serves as an excellent source of strong acid. It can also be used several times. Amberlyst 15 is a heat sensitive macro-porous sulfonic ion exchange acid resin which could be used as a catalyst.
Aplicación
Catálisis ácida heterogénea.
Resina Macro reticular, fuertemente ácida con funcionalidad ácido sulfónico, el cual es adecuado para catálisis acuosas
Resistencia química o física
Hinchamiento (seco a disolvente saturado, %)
  • hexano: 10-15
  • tolueno: 10-15
  • dicloruro de etileno: 15-20
  • acetato de etileno: 30-40
  • 95% etileno alcohol: 60-70
  • agua: 60-70
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Amberlyst is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Determination of adsorption and kinetic parameters for methyl acetate esterification and hydrolysis reaction catalyzed by Amberlyst 15
Yu, Weifang, K. Hidajat, and Ajay K. Ray
Applied Catalysis A: General, 260, 191-205 (2004)