10322
Amberlite™ IR120 hydrogen form
previously Amberlite™ IR120 H
Sinónimos:
Amberlite™ IRC120 H, hydrogen form
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
17 mmHg ( 20 °C)
descripción
cross-linkage 8%
cross-linkage 8%
moisture 53-58%
Formulario
beads
temp. de autoignición
800 °F
envase
bucket of 500 g
Parámetros
121 °C max. temp.
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
grupo activo de la matriz
sulfonic acid
tamaño de partícula
620-830 μm
pH operativo
0-14
capacidad
1.8 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
cation exchange
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(O)c2c(cccc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
Clave InChI
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?