Merck
224359
Supelco
Amberlite IR120 Ion Exchange Resin
sodium form, 15-50 mesh
Sinónimos:
Amberlite IR120 Na+ form
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Amberlite IR120 sodium form, Na+-form
densidad de vapor
>1 (vs air)
presión de vapor
17 mmHg ( 20 °C)
descripción
cross-linkage 8%
Formulario
beads
reticulante
8 % cross-linked
temp. de autoignición
800 °F
humedad
45%
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
grupo activo de la matriz
quaternary ammonium
tamaño de partícula
16-50 mesh
capacidad
2.0 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separación
anion exchange
cadena SMILES
[Na+].c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8.Na/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;/q;;+1
Clave InChI
ZWZSXPSZPITJQN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Amberlite IR120 is a strongly acidic cation exchange resin which may be used for the recovery of toxic metals. It may be used in column chromatography. It is required for a ion-exchange resin to swell in the solvent for a higher rate of sorption and to exchange ions.
Aplicación
Strongly acidic cation exchange resin for decalicification.
Amberlite IR120 Na+ form may be used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
Información legal
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ion-exchange equilibria of Cu2+, Cd2+, Zn2+, and Na+ ions on the cationic exchanger Amberlite IR-120.
Valverde, Jose L., et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46, 1404-1409 (2001)
Determination of intraparticle diffusivities of Na+/K+ in water and water/alcohol mixed solvents on a strong acid cation exchanger.
Rodriguez, Juan F., et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 41, 3019-3027 (2002)