Documentos clave
06441
Supelco
Amberlite IRA-96 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh
Seleccione un Tamaño
1 KG
$97.600
$97.600
Fecha estimada de envío05 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KG
$97.600
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
$97.600
Fecha estimada de envío05 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Amberlite IRA96 free base, free base
description
weakly basic
form
beads
parameter
100 °C max. temp.
moisture
57-63%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
matrix active group
polyamine functional group
particle size
20-27 mesh
550-750 μm
operating pH
0-7
capacity
1.25 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
Application
Desionización, recuperación de cromato; desadificación de formaldehído; eliminación y recuperación de nitrato amónico; NO cumple la Normativa 21 CFR 173.25 de la FDA sobre aditivos para alimentación.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Questions
  1. 文献に「Amberlite IRA93」と表記されているのですが、「Amberlite™ IRA-96 遊離塩基」と異なるのでしょうか。異なるのであれば、どのような点が異なっているのでしょうか。
    1 answer
    1. There is no functional difference between Amberlite™ IRA93 and Amberlite™ IRA96. This product was initially listed as the IRA93 version and converted to IRA96 in 2000. While some parameters differ slightly these two versions are interchangeable. Note that the Amberlite™ IRA-96 has a particle size range of 0.55 - 0.75 mm while the Amberlite™ IRA93 particle size range was 0.4 - 0.5 mm. Amberlite™ IRA93 is no longer available.