Merck
1.06577
SAFC
Fosfato de trisodio dodecahidratado
EMPROVE® ESSENTIAL, NF, E 339
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Fosfato de trisodio dodecahidratado
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Na3O4P · 12H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
380.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
E Number:
E339
EC Index Number:
231-509-8
agency
NF
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
285 g/L
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
General description
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El fosfato trisódico dodecahidratado se utiliza como amortiguador para las formulaciones líquidas.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c