Saltar a
1.06578
Fosfato de trisodio dodecahidratado
for analysis EMSURE®,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Fosfato de trisodio dodecahidratado, Fosfato de sodio tribásico, fosfato de trisodio
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
Na3O4P · 12H2O
Número CAS:
Peso molecular:
380.12
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-509-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
98.0-102.0% (alkalimetric)
Form:
crystals
Solubility:
285 g/L
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
98.0-102.0% (alkalimetric)
form
crystals
potency
7400 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.001% Total nitrogen (N), ≤0.01% Insoluble matter
pH
12 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
285 g/L
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
bulk density
950 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, fluoride (F-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, excess alkali (as NaOH): ≤2.5%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI key
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Analysis Note
Valoración (alcalimétrica): 98,0 - 102,0 %
Materia insoluble: ≤ 0,01 %
exceso de álcali (como NaOH): ≤ 2,5 %
Cloruros (Cl): ≤ 0,0005 %
Fluoruros (F): ≤ 0,0005 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,005 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,001 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Hierro): ≤ 0,001 %
Se ajusta a ACS, React. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review