Documentos
1.06267
Supelco
Acetato de sodio trihydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Ácido acético sodium salt trihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COONa · 3H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
136.08
Beilstein/REAXYS Number:
3732037
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
204-823-8
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
99.0-101.0% dry basis (perchloric acid titration)
form
solid
autoignition temp.
1112 °F
607 °C
potency
3530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
≤0.005% Reducing substances
loss
39.0-40.5% loss on drying, 130 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
58 °C
transition temp
flash point >250 °C (anhydrous substance)
solubility
613 g/L
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
UV absorption
λ: 254 nm Amax: ≤0.02
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Application
  • La inmovilización directa de ligandos de afinidad sobre nanopartículas de óxido de hierro desnudo permite una separación magnética eficiente de los anticuerpos: destaca el papel del acetato de sodio trihidratado en la bioingeniería, particularmente en la mejora del rendimiento de las nanopartículas magnéticas para aplicaciones de bioseparación (Zimmermann I, Berensmeier S, 2024).
  • Propiedades fisicoquímicas y antioxidantes de las fracciones de pectina extraídas de las cáscaras de limón (Citrus Eureka): se detalla el uso del acetato de sodio trihidratado en la extracción y el análisis de compuestos bioactivos, propiciando su papel crucial en la ciencia de los alimentos y las aplicaciones nutracéuticas (Su Z, Li G, 2024).
Other Notes
Sustrato enzimático para la acetato cinasa (EC 2.7.2.1)
Linkage
Sustituye a: SX0255; SX0255-1; SX0255-3; SX0255-20
Analysis Note
Valoración (valoración con ácido perclórico): 99,0 - 101,0 %
Valoración (valoración con ácido perclórico, calculado, calculado como sustancia): 99,0 - 101,0 %
Identidad: pasa la prueba
Aspecto de la disolución: pasa la prueba
Materia insoluble: ≤ 0,005 %
Valor de pH (5 %; agua): 7,5 - 9,0
Cloruros (Cl): ≤ 0,0005 %
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,0002 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,002 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,001 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminio): ≤ 0,0005 %
As (Arsénico): ≤ 0,0002 %
Ca (Calcio): ≤ 0,001 %
Cu (Cobre): ≤ 0,0003 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0005 %
K (Potasio): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,0005 %
Pb (Plomo): ≤ 0,0005 %
Calcio y magnesio (como Ca ): ≤ 0,005 %
Sustancias reductoras de permanganato: pasa la prueba
Sustancias reductoras: ≤ 0,005 %
Pérdida por desecación (130 °C): 39,0 - 40,5 %
Absorción UV (254 nm; 1 mol/l 1 cm; agua): ≤ 0,02
Absorción UV (280 nm; 1 mol/l; 1 cm; agua): ≤ 0,01
Absorción UV (350 nm; 1 mol/l 1 cm; agua): ≤ 0,01
Se ajusta a ACS,ISO,React. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c