Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
autoignition temp.
1112 °F
impurities
endotoxins, low
pH
7.5-9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa
4.8
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) USP Biologics |
| agency BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur. | agency BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP | agency BP, JP, Ph. Eur., USP | agency - |
| form solid | form granular | form solid | form crystalline |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - |
| pH 7.5-9 (25 °C, 50 g/L in H2O) | pH - | pH 7.5-9 (25 °C, 50 g/L in H2O) | pH - |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetato de sodio trihydrate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Cumpla las GMP con el programa Emprove®.
Acelere la cualificación, mantenga la conformidad y ahorre tiempo con Emprove® Dossiers.
Nota: será redirigido a EmproveSuite.com. Su nombre de usuario y contraseña son independientes de SigmaAldrich.com y pueden diferir.
Regístrese gratis y acceda a Emprove® Dossiers en cuestión de minutos. Actualice su plan de suscripción para desbloquear contenidos avanzados y personalizados en la Emprove® Suite
¿No encuentra lo que busca? Visite la página de ayuda del programa Emprove®..