1.04852
Hidrogenocarbonato de potasio
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 501
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Hidrogenocarbonato de potasio
About This Item
Productos recomendados
agency
BP
Ph. Eur.
USP
Quality Level
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
solubility
362 g/L
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c