590681
Potassium carbonate
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Carbonate of potash, Dipotassium carbonate
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
891 °C (lit.)
solubilidad
ethanol: insoluble(lit.)
densidad
2.43 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2K/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Para utilizar con
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.