T-093
Ácido delta9-tetrahidrocannabinólico A solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinónimos:
THCA-A
About This Item
Productos recomendados
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
cannabis testing
format
single component solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
OC1=C(C(O)=O)C(CCCCC)=CC2=C1[C@H](C=C(C)CC3)[C@@H]3C(C)(C)O2
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-14-12-17-19(20(23)18(14)21(24)25)15-11-13(2)9-10-16(15)22(3,4)26-17/h11-12,15-16,23H,5-10H2,1-4H3,(H,24,25)/t15-,16-/m1/s1
InChI key
UCONUSSAWGCZMV-HZPDHXFCSA-N
General description
ΔEl ácido 9-tetrahidrocannabinólico A (THCA-A) es un cannabinoide ácido no psicoactivo que se encuentra en el cannabis y que, según se informa, presenta efectos antiinflamatorios, neuroprotectores y anticancerígenos. También es el precursor del principal cannabinoide psicoactivo que se encuentra en el cannabis, denominado Δ-9-tetrahidrocannabinol (Δ-9-THC).
Application
- Análisis mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) de diez cannabinoides principales de las inflorescencias de cáñamo tras su sililación y esterificación para derivatización
- Desarrollo y validación de un método de HPLC-DAD para el análisis simultáneo de cinco cannabinoides neutros y ácidos principales en muestras de cannabis y hachís
- Multianálisis de 11 cannabinoides en biomasa y extractos de diferentes variedades de cannabis mediante un método HPLC-UV, siguiendo la Guía Tripartita para la Validación de Procedimientos Analíticos de la Conferencia Internacional sobre Armonización (ICH)
- Análisis de muestras de aceite de semilla de cáñamo para la identificación y estimación de siete cannabinoides principales mediante HPLC acoplada a un detector UV
- Estimación del ácido 9-∆tetrahidrocannabinólico en muestras de sangre y plasma utilizando cromatografía de líquidos-espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS)
- Análisis simultáneo del ∆9-tetrahidrocannabinol, el ácido ∆9-tetrahidrocannabinólico A, el cannabidiol y el cannabinol mediante HPLC-DAD en productos de cannabis confiscados
Features and Benefits
- Totalmente caracterizado bajo la acreditación ISO/IEC 17025 e ISO 17034
- Acompañado de un Certificado Integral de Análisis (CoA) con datos sobre estabilidad, homogeneidad, precisión de concentración, incertidumbre y trazabilidad
- Rigurosamente probada mediante estudios de estabilidad en tiempo real para garantizar la precisión y la vida útil
- Preparada gravimétricamente utilizando balanzas de precisión cualificadas para garantizar una incertidumbre mínima
- Sellada a la llama bajo argón en ampollas para una vida útil prolongada
- Se ofrece en un práctico formato exento de DEA para mejorar la eficiencia del laboratorio
Legal Information
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Artículos
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
Una completa secuencia de trabajo para la separación mediante HPLC de 17 cannabinoides en diferentes productos del cannabis utilizando la columna Ascentis® Express C18 en un tiempo de ejecución más corto con estabilidad de los tiempos de retención. Más información aquí.
Protocolos
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.