Documentos
C-144
Supelco
Ácido cannabidiólico solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H30O4
Número de CAS:
Peso molecular:
358.47
EC Number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Quality Level
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
cannabis testing
cannabis testing
format
single component solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-15-12-18(23)20(21(24)19(15)22(25)26)17-11-14(4)9-10-16(17)13(2)3/h11-12,16-17,23-24H,2,5-10H2,1,3-4H3,(H,25,26)/t16-,17+/m0/s1
InChI key
WVOLTBSCXRRQFR-DLBZAZTESA-N
General description
Esta Certified Spiking Solution® es idónea para el análisis del ácido cannabidiólico mediante los métodos GC/MS, LC/MS o HPLC con el fin de analizar la potencia del cannabis o de perfilar sus impurezas, en investigación farmacéutica y en análisis forense. Los materiales de referencia certificados (CRM) de la disolución Cerilliant de cannabinoides se suministran en un práctico formato cuantitativo de disolución y exenta de DEA de EE.UU., y con Tk#s para los clientes canadienses.
El ácido cannabidiólico (CBDA) es uno de los principales cannabinoides que se encuentran en las plantas de la familia Cannabaceae , como el cáñamo y el cannabis. Se encuentra principalmente en las hojas de la planta, y con la descarboxilación en presencia de luz o calor forma cannabidiol (CBD). Se sabe que muestra actividades ansiolíticas, antiinflamatorias, antihiperalgésicas, antieméticas, neuroprotectoras y anticonvulsivas.
Application
El material de referencia certificado (CRM) en disolución puede utilizarse también como sigue:
  • Determinación de cuatro cannabinoides de una matriz oleosa utilizando cromatografía de líquidos de alto rendimiento en fase inversa (RP-HPLC) combinada con un detector de matriz de diodos (DAD)
  • Análisis de muestras de aceite de semilla de cáñamo para la identificación y estimación de siete cannabinoides principales mediante HPLC acoplada a un detector UV
  • Separación y determinación de CBD y CBDA de muestras de aceite de cáñamo mediante extracción líquido-líquido y HPLC-DAD
  • Multianálisis de 11 cannabinoides en biomasa y extractos de diferentes variedades de cannabis mediante un método HPLC-UV, siguiendo la Guía Tripartita para la Validación de Procedimientos Analíticos de la Conferencia Internacional sobre Armonización (ICH)
  • Desarrollo y validación de un método de HPLC-DAD para el análisis simultáneo de cinco cannabinoides neutros y ácidos principales en muestras de cannabis y hachís
  • Análisis mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC-MS) de diez cannabinoides principales procedentes de inflorescencias de cáñamo tras su sililación y esterificación para derivatización
Features and Benefits
  • Totalmente caracterizado bajo la acreditación ISO/IEC 17025 e ISO 17034
  • Acompañado de un Certificado Integral de Análisis (CoA) con datos sobre estabilidad, homogeneidad, precisión de concentración, incertidumbre y trazabilidad
  • Rigurosamente probada mediante estudios de estabilidad en tiempo real para garantizar la precisión y la vida útil
  • Preparada gravimétricamente utilizando balanzas de precisión cualificadas para garantizar una incertidumbre mínima
  • Sellada a la llama bajo argón en ampollas para una vida útil prolongada
  • Se ofrece en un práctico formato exento de DEA para mejorar la eficiencia del laboratorio
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
HPLC-DAD analysis of hemp oil supplements for determination of four cannabinoids: Cannabidiol, cannabidiolic acid, cannabinol and delta 9-Tetrahydrocannabinol
Madej K, et al.
Separations, 8, 227-227 (2021)
Quantitative determination of CBD and THC and their acid precursors in confiscated cannabis samples by HPLC-DAD}, author={Hadener, M, et al.
Hadener, M, et al.142-150
Forensic Science International, 299, 142-150 (2019)
A simple, fast, and green oil sample preparation method for determination of cannabidioloic acid and cannabidiol by HPLC-DAD
Madej K, et al.
Separations, 7, 60-60 (2020)
Alice Palermiti et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 14(5) (2021-06-03)
Medical cannabis is increasingly being used in the treatment and support of several diseases and syndromes. The quantitative determination of active ingredients (delta-9 tetrahydrocannabinol, THC, and cannabidiol, CBD) in galenic oily preparations is prescribed by law for each produced batch.
Federica Pigliasco et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(16) (2020-08-14)
The aim of this work is to evaluate volumetric absorptive microsampling (VAMS) from capillary blood as an alternative strategy for therapeutic drug monitoring (TDM) in patients treated with the newly available GW-purified form of cannabidiol (Epidiolex®). A fast ultra-high-performance liquid
Artículos
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
ISO-certified cannabinoid CRMs, THC and THCA, available as single components or mixes, for accurate potency testing.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
Una completa secuencia de trabajo para la separación mediante HPLC de 17 cannabinoides en diferentes productos del cannabis utilizando la columna Ascentis® Express C18 en un tiempo de ejecución más corto con estabilidad de los tiempos de retención. Más información aquí.
Ver todo
Protocolos
HPLC-UV analysis of active compounds in marijuana-infused edibles for potency testing; complex matrix requires precise methods.
Cannabis products need cannabinoid characterization. Ascentis Express C18 resolves 14 similar cannabinoids in under seven minutes with excellent peak shape.
Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.