Merck
870853P
Avanti
ST1326
Avanti Research - A Croda Brand 870853P, powder
Sinónimos:
(R)-3-(3-tetradecylureido)-4-(trimethylammonio)butanoate
Seleccione un Tamaño
1 MG
$209.000
$209.000
Fecha estimada de envío19 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
$209.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H45 N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
399.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
$209.000
Fecha estimada de envío19 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (870853P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870853P
tipo de lípido
bioactive lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]C(C[C@@H](NC(NCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C22H45N3O3/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23-22(28)24-20(18-21(26)27)19-25(2,3)4/h20H,5-19H2,1-4H3,(H2-,23,24,26,27,28)
Clave InChI
BMZYTDRMCBZVNH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
ST1326 contains an aliphatic carbon chain and is structurally similar to palmitoylcarnitine.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ST1326 is a reversible inhibitor[2] of carnitine palmitoyltransferases.[3] It shows anti tumor action in leukemia cell lines.[2]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870853P-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A brain-liver circuit regulates glucose homeostasis
Pocai A, et al.
Cell Metabolism, 1(1), 53-61 (2005)
Structural insight into function and regulation of carnitine palmitoyltransferase
Rufer AC, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 66(15), 2489-2501 (2009)
The carnitine system and cancer metabolic plasticity
Beatrice MMA, et al.
Cell Death & Disease, 9(2), 228-228 (2018)
Ida Sofie Grønningsæter et al.
Cells, 9(5) (2020-05-13)
Acute myeloid leukemia (AML) is an aggressive blood cancer resulting in accumulation of immature, dysfunctional blood cells in the bone marrow. Changes in cell metabolism are features of many cancers, including AML and this may be exploited as a therapeutic