870716P
Avanti
16:0 Coenzyme A
Avanti Research™ - A Croda Brand 870716P, powder
Sinónimos:
palmitoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (870716P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (870716P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (870716P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870716P
aplicaciones
lipidomics
tipo de lípido
coenzymes
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C37H66N7O17P3S.3H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-28(46)65-21-20-39-27(45)18-19-40-35(49)32(48)37(2,3)23-58-64(55,56)61-63(53,54)57-22-26-31(60-62(50,51)52)30(47)36(59-26)44-25-43-29-33(38)41-24-42-34(29)44;;;/h24-26,30-32,36,47-48H,4-23H2,1-3H3,(H,39,45)(H,40,49)(H,53,54)(H,55,56)(H2,38,41,42)(H2,50,51,52);3*1H3/t26-,30?,31+,32+,36-;;;/m1.../s1
Clave InChI
VJXJWGKNGIGUQX-AUCFWDBISA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- standard in mass spectrometry for qualitative analysis of palmitoyl acyl-CoA in mycobacterium cells
- constituent of the binding buffer in protein in vitro binding assay
- substrate in serine palmitoyltransferase assay
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)