Saltar al contenido
61251
Palmitoyl-L-carnitine
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[(1-oxohexadecyl)oxy]-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine hexadecanoyl ester, C16-Carnitine, Hexadecanoyl-L-carnitine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H45NO4
Número CAS:
Peso molecular:
399.61
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
4152034
Assay:
≥97.0% (HPLC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -17±2°, c = 1 in methanol
impurities
≤10% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C23H45NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23(27)28-21(19-22(25)26)20-24(2,3)4/h21H,5-20H2,1-4H3/t21-/m1/s1
InChI key
XOMRRQXKHMYMOC-OAQYLSRUSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Palmitoylcarnitine can change the activity of several enzymes and transporters, localized in the membrane and facilitates the transfer of long-chain fatty acids from cytoplasm into mitochondria during the oxidation of fatty acids. L-Palmitoylcarnitine accumulates in ischemic myocardium and potentially contribute to myocardial damage through alterations in membrane molecular dynamics.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palmitoyl-L-carnitine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)