Merck
330715W
Avanti
Psychosine Quantitative Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
Galactosyl(β) sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H47NO7
Número de CAS:
Peso molecular:
461.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulario
methanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (330715W-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
0.50 mg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+/m0/s1
Clave InChI
HHJTWTPUPVQKNA-PIIMIWFASA-N
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330715W-1EA)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Adam J Guenzel et al.
Genetics in medicine : official journal of the American College of Medical Genetics (2020-02-25)
Newborn screening (NBS) for Krabbe disease (KD) is performed by measurement of galactocerebrosidase (GALC) activity as the primary test. This revealed that GALC activity has poor specificity for KD. Psychosine (PSY) was proposed as a disease marker useful to reduce