1.00563
Ácido ortofosfórico
85%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JPE, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Ácido fosfórico, Ácido ortofosfórico
About This Item
Productos recomendados
agency
BP
ChP
JPE
NF
Ph. Eur.
Quality Level
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
concentration
85%
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
30.5 cSt(20 °C)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
Other Notes
Legal Information
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash