P51001
Propargyl bromide solution
80 wt. % in toluene, contains 0.3% magnesium oxide as stabilizer
Sinónimos:
3-Bromo-1-propyne
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
13-27 %
Nivel de calidad
Formulario
liquid
contiene
0.3% magnesium oxide as stabilizer
concentración
80 wt. % in toluene
índice de refracción
n20/D 1.494
bp
88-90 °C
densidad
1.335 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrCC#C
InChI
1S/C3H3Br/c1-2-3-4/h1H,3H2
Clave InChI
YORCIIVHUBAYBQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Employed in the propargylation of spiro ketones, allylic alcohols, and enone complexes.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
18 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?