Merck
757632
Sigma-Aldrich
6-Iodo-1-hexyne
97%
Sinónimos:
1-Iodo-5-hexyne
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9I
Número de CAS:
Peso molecular:
208.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.529
densidad
1.579 g/mL at 25 °C
grupo funcional
alkyl halide
iodo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ICCCCC#C
InChI
1S/C6H9I/c1-2-3-4-5-6-7/h1H,3-6H2
Clave InChI
YITSYYQPKJETAH-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
6-Iodo-1-hexyneis an unsaturated organic compound and it is a significant reactant in atom-transfer cyclization processes. It is also used as an alkylating agent.
Aplicación
6-Iodo-1-hexyne can be used as a precursor to synthesize:
  • alkyne-functionalized ammonium monomers with corresponding tertiary amine
  • cationic alkyne derivatives
  • N,N,N-Trimethyl-N-hexynylaminium iodide salts
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
164.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
73.33 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Iodine-atom-transfer-type carbocyclization of 2-(2-propynyloxy) ethyl iodides involving a lithium alkylidene carbenoid intermediate
Harada T, et al.
Synlett, 2007(07), 1130-1132 (2007)
Kendra Sorroza-Martínez et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-10)
A new class of phosphorus dendritic compounds (PDCs) having a cyclotriphosphazene (P3N3) core and decorated with six β-cyclodextrin (βCD) units, named P3N3-[O-C6H4-O-(CH2)n-βCD]6, where n = 3 or 4 was designed, and the synthesis was performed using copper (I) catalyzed alkyne-azide