337528
Bromuro de alilo
reagent grade, 97%, contains ≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
Sinónimos:
3-Bromo-1-propeno
About This Item
Productos recomendados
grado
reagent grade
densidad de vapor
4.2 (vs air)
Ensayo
97%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
554 °F
contiene
≤1000 ppm propylene oxide as stabilizer
lim. expl.
7.3 %
índice de refracción
n20/D 1.469 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
densidad
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrCC=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
Clave InChI
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- For the synthesis of stereodefined allylated arenes via Suzuki-type coupling reaction.
- In Barbier-type allylation reactions of aldehydes and ketones.{17]
- To synthesize a monomer, 1-1-(allyloxy)-4-nitrobenzene while synthesizing nanostructured molecularly imprinted polymer for selective tryptophan assay in biological and pharmaceutical samples.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?