675725
4-Bromo-1-butyne
97%
Sinónimos:
1-Bromo-3-butyne
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H5Br
Número de CAS:
Peso molecular:
132.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.481
densidad
1.417 g/mL at 25 °C
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadena SMILES
BrCCC#C
InChI
1S/C4H5Br/c1-2-3-4-5/h1H,3-4H2
Clave InChI
XLYOGWXIKVUXCL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Bromo-1-butyne is commonly used as a reactant. It serves as a source of alkyl halides for the introduction of bromo functionality into the molecule.
Aplicación
4-Bromo-1-butyne is used as a reactant in the synthesis of:
- Macrocycles by cobalt-mediated [2+2+2] co-cyclotrimerization.
- 2,4,5-trisubstituted oxazoles by a gold-catalyzed formal [3+2] cycloaddition.
- Intramolecular 1,3-dipolar cycloaddition to synthesize 1,3,4-oxadiazoles.
- Lactones bearing alkynes for reductive cyclization in the preparation of azulene derivatives.
- Substituted α-pyrones by gold-catalyzed coupling reactions.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
23.9 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Intermolecular and Selective Synthesis of 2, 4, 5-Trisubstituted Oxazoles by a Gold-Catalyzed Formal [3+ 2] Cycloaddition.
Davies PW, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(38), 8931-8935 (2011)
Reductive Cyclization Cascades of Lactones Using SmI2- H2O.
Parmar D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(8), 2418-2420 (2011)
Synthesis of macrocycles via cobalt-mediated [2+ 2+ 2] cycloadditions.
Bonaga LVR, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(10), 3473-3485 (2005)
Intramolecular Diels- Alder/1, 3-dipolar cycloaddition cascade of 1, 3, 4-oxadiazoles.
Elliott GI, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(32), 10589-10595 (2006)
A facile synthesis of N-C linked 1, 2, 3-triazole-oligomers
V Fiandanese, et al.
Tetrahedron, 67, 5254-5260 (2011)