M1875
Sodium malonate dibasic monohydrate
≥98% (non-aqueous titration)
Sinónimos:
Malonic acid disodium salt monohydrate, Propanedioic acid disodium salt monohydrate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (non-aqueous titration)
cadena SMILES
O.[Na].OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4.2Na/c4-2(5)1-3(6)7;;/h1H2,(H,4,5)(H,6,7);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Aplicación
- Bis(cyclopentadienyl)molybdenum malonate using molybdenocene dichloride in the presence of water.
- Malonato complexes of manganese using manganese dichloride and 1,10-phenanthroline in the presence of methanol.
- Metal-organic based polymeric complex using transition metal compound and urotropine.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)