136441
Dimethyl malonate
98%
Sinónimos:
Dimethyl propanedioate, Malonic acid dimethyl ester
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
>1 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
bp
180-181 °C (lit.)
mp
−62 °C (lit.)
solubilidad
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
oil: miscible
water: slightly soluble
densidad
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)CC(=O)OC
InChI
1S/C5H8O4/c1-8-4(6)3-5(7)9-2/h3H2,1-2H3
Clave InChI
BEPAFCGSDWSTEL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?