Merck
63409
Sodium malonate dibasic
≥97.0% (NT)
Sinónimos:
Disodium malonate, Malonic acid disodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH2(COONa)2
Número CAS:
Peso molecular:
148.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-514-0
Beilstein/REAXYS Number:
3917013
MDL number:
Assay:
≥97.0% (NT)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97.0% (NT)
form
solid
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C3H4O4.2Na/c4-2(5)1-3(6)7;;/h1H2,(H,4,5)(H,6,7);;/q;2*+1/p-2
InChI key
PRWXGRGLHYDWPS-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium malonate dibasic can be use in the synthesis of sodium carbonate and sodium oxalate via wet oxidation and catalytic wet oxidation. It can also be used to synthesize malonato-bridged manganese(II)complexes like [Mn(mal)(H2O)2]n and [Mn2(mal)2(4,4′-bipy)(H2O)2]n,(bipy =bipyridine, mal =malonate), which have the tendency to show weak anti-ferromagnetic effect.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)