E44205
4-Etilfenol
99%
Sinónimos:
(4-Hydroxyphenyl)ethane, (p-Hydroxyphenyl)ethane, 1-Ethyl-4-hydroxybenzene, 4-Ethylphenol, p-Ethylphenol, p-Hydroxyethylbenzene
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
4.2 (vs air)
presión de vapor
0.13 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99%
bp
218-219 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
cadena SMILES
CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
Clave InChI
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)