Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C2H5C6H4OH
Número CAS:
Peso molecular:
122.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023356
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-598-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1363317
Assay:
≥97.0% (GC)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlevapor density
4.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.13 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
bp
218-219 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.), 41-44 °C
SMILES string
CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI key
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Etilfenol
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamación (°C)
100 °C - closed cup
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?