Merck
W315605
Sigma-Aldrich
4-Etilfenol
≥98%, FG
Sinónimos:
1-Etil-4-hidroxibenceno, 4-hidroxifenil etano, p-etilfenol
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5C6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
122.16
FEMA Number:
3156
Beilstein/REAXYS Number:
1363317
EC Number:
Council of Europe no.:
550
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
eCl@ss:
39023356
PubChem Substance ID:
Flavis number:
4.022
NACRES:
NA.21
biological source
synthetic
Quality Level
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
reg. compliance
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
vapor density
4.2 (vs air)
vapor pressure
0.13 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98%
bp
218-219 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
fragrance allergen
no known allergens
organoleptic
smoky; phenolic
SMILES string
CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
InChI key
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
General description
El 4-etilfenol (4-EP) es compuesto fenólico para-sustituido. Es uno de los compuestos aromáticos importantes del vino tinto. El aroma asociado con el 4-EP en el vino tinto se ha descrito como ′′a caballo′′, ′′a cuero′′, ′′medicinal′′, ′′ahumado′′, ′′a corral′′, ′′animal′′ y como a ′′silla de montar sudorosa′′. Se ha comunicado la producción de 4-EP a partir del ácido p-cumárico en medios sintéticos utilizando varias especies de levaduras asociadas con la producción de vino.
Application
  • Comportamiento de adsorción de fenoles volátiles en la interfaz madera de roble/vino en un sistema modelo: en esta investigación se explora la interacción entre el 4-etilfenol y la madera de roble en el envejecimiento del vino, lo que contribuye a la comprensión de la adsorción del fenol volátil y su impacto en el sabor del vino (Barrera-García et al., 2006).
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Removal of 4-Ethylphenol and 4-Ethylguaiacol with Polyaniline-Based Compounds in Wine-Like Model Solutions and Red Wine.
Carrasco-Sanchez V, et al.
Molecules (Basel), 20(8), 14312-14325 (2015)
Factors affecting the production of 4-ethylphenol by the yeast Dekkera bruxellensis in enological conditions.
Dias L, et al.
Food Microbiology, 20(4), 377-384 (2003)
Molecularly Imprinted High Affinity Nanoparticles for 4-Ethylphenol Sensing.
Garcia-Mutio D, et al.
Procedia Engineering, 120, 1132-1136 (2015)
Sorption of 4-ethylphenol and 4-ethylguaiacol by suberin from cork.
Gallardo-Chacon JJ and Karbowiak T.
Food Chemistry, 181, 222-226 (2015)
Identification of yeasts isolated from wine-related environments and capable of producing 4-ethylphenol.
Dias L, et al.
Food Microbiology, 20(5), 567-574 (2003)