E44000
2-Ethylphenol
99%
Sinónimos:
1-Ethyl-2-hydroxybenzene, 2-Ethylphenol, Phlorol, o-Ethylphenol, o-Hydroxyethylbenzene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.536 (lit.)
bp
195-197 °C (lit.)
mp
−18 °C (lit.)
densidad
1.037 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCc1ccccc1O
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h3-6,9H,2H2,1H3
Clave InChI
IXQGCWUGDFDQMF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?