235393
2,4,6-Trichloroanisole
99%
Sinónimos:
2,4,6-Trichloro-1-methoxybenzene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
bp
132 °C/28 mmHg (lit.)
mp
60-62 °C (lit.)
solubilidad
benzene: soluble(lit.)
cyclohexanone: soluble(lit.)
dioxane: soluble(lit.)
methanol: soluble(lit.)
water: insoluble (practically)(lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
COc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10/h2-3H,1H3
Clave InChI
WCVOGSZTONGSQY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?