Merck
932663
Sigma-Aldrich
2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
≥99% (HPLC)
Sinónimos:
BCP
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H20N2
Número de CAS:
Peso molecular:
360.45
Beilstein:
306714
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.23
grado
sublimed grade
Nivel de calidad
descripción
µe ≈ 5.5 x 10-6 cm2V-1s-1
Ensayo
≥99% (HPLC)
pérdida
0.5% TGA, >240°C (weight loss)
mp
279-283 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmáx.
277 nm
fluorescencia
λem 386 nm±10 nm in THF
Energía orbital
HOMO 6.4 eV 
LUMO 2.9 eV 
cadena SMILES
Cc1cc(-c2ccccc2)c3ccc4c(cc(C)nc4c3n1)-c5ccccc5
InChI
1S/C26H20N2/c1-17-15-23(19-9-5-3-6-10-19)21-13-14-22-24(20-11-7-4-8-12-20)16-18(2)28-26(22)25(21)27-17/h3-16H,1-2H3
Clave InChI
STTGYIUESPWXOW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Use as Electron Transport / Hole Blocking Layer (ETL / HBL) in OLED and perovskite solar cells.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Enhanced photovoltage for inverted planar heterojunction perovskite solar cells
Luo, et al.
Science, 360, 1442-1446 (2018)
Improved color stability in white phosphorescent organic light-emitting diodes using charge confining structure without interlayer
Kim S H, et al.
Applied Physics Letters, 91, 123509-123509 (2007)
Efficient and Stable Perovskite Solar Cells Using Bathocuproine Bilateral-Modified Perovskite Layers
Chen, R. et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 13, 24747-24755 (2021)