Merck
910414
Sigma-Aldrich
1,10-Decanediol dimethacrylate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H30O4
Número de CAS:
Peso molecular:
310.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
contiene
<300 ppm HQ as stabilizer
color
colorless
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H30O4/c1-15(2)17(19)21-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-22-18(20)16(3)4/h1,3,5-14H2,2,4H3
Clave InChI
LRZPQLZONWIQOJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,10-Decanediol dimethacrylate is a crosslinker with hydrophobic spacer.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.9 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110.5 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)