408263
Pentaerythritol tetraacrylate
contains 350 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinónimos:
2,2-Bis[[(1-oxo-2-propenyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl ester, Tetramethylolmethane tetraacrylate
About This Item
Productos recomendados
contiene
350 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
impurezas
10-40% triester
índice de refracción
n20/D 1.487 (lit.)
densidad
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C=CC(=O)OCC(COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C17H20O8/c1-5-13(18)22-9-17(10-23-14(19)6-2,11-24-15(20)7-3)12-25-16(21)8-4/h5-8H,1-4,9-12H2
Clave InChI
KNSXNCFKSZZHEA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- To synthesize polymer electrolytes for the fabrication of lithium-sulfur batteries.
- In the formulation of UV-curable epoxy acrylate coatings, to improve their mechanical properties and performance.
- To prepare multifunctional silicone acrylate prepolymers for use in UV-curable coatings, to improve their mechanical and anti-oxygen inhibition properties.
- In the UV-curable ink formulations.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?