409073
Trimethylolpropane ethoxylate triacrylate
average Mn ~428
Sinónimos:
Ethoxylated trimethylolpropane triacrylate, Polyethylene glycol trimethylolpropane ether triacrylate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
mol peso
average Mn ~428
índice de refracción
n20/D 1.471 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCC(COCCOC(=O)C=C)(COCCOC(=O)C=C)COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C21H32O9/c1-5-18(22)28-12-9-25-15-21(8-4,16-26-10-13-29-19(23)6-2)17-27-11-14-30-20(24)7-3/h5-7H,1-3,8-17H2,4H3
Clave InChI
MTPIZGPBYCHTGQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- As a cross-linking agent or a polymerizable monomer in the preparation of gel polymer electrolyte for Lithium-ion batteries. It enhances the thermal stability, ionic conductivity, and mechanical strength of the polymer.
- As a monomer to prepare UV-curable resins via vat photopolymerization, for stereolithography (SLA) and digital light processing (DLP). These techniques have potential applications in the 3D printing of medical devices, soft robots, dental implants, Optical adhesives, and microfluidic devices.
- To synthesize inverse micropatterned photonic crystal (PhC) films via photopolymerization for the detection of alcohol content in water.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?