Merck
436909
Sigma-Aldrich
Dimetacrilato de diuretano, mezcla de isómeros
contains 225 ppm±25 ppm BHT as inhibitor, ≥97%
Sinónimos:
Di-HEMA trimetilhexil dicarbamato, Dimetacrilato de diuretano, Dimetacrilato de uretano, aducto de metacrilato
About This Item
Fórmula lineal:
R'CH2[C(CH3)(R)CH2]2CH2R', R=H or CH3, R'=NHCO2CH2CH2O2CC(CH3)=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
470.56
EC Number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
≥97%
form
liquid
contains
225 ppm±25 ppm BHT as inhibitor
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
density
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CCNC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C)CC(C)(C)CNC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C23H38N2O8/c1-16(2)19(26)30-10-12-32-21(28)24-9-8-18(5)14-23(6,7)15-25-22(29)33-13-11-31-20(27)17(3)4/h18H,1,3,8-15H2,2,4-7H3,(H,24,28)(H,25,29)
InChI key
UEKHZPDUBLCUHN-UHFFFAOYSA-N
General description
El dimetacrilato de diuretano (DUDA) es una mezcla de isómeros que pertenece a la clase de monómeros de metacrilato. Es un monómero bifuncional que contiene dos grupos de metacrilato y dos enlaces uretano. Se suele utilizar en el campo de la química de polímeros como reticulante o diluyente reactivo en materiales adhesivos, recubrimientos y composites. Tiene buenas propiedades mecánicas y adhesivas, lo que hace que sea adecuado para diversas aplicaciones de polímeros.
Application
El dimetacrilato de diuretano puede utilizarse como:
  • Monómero en la síntesis del polímero con memoria de forma que se utiliza como material de matriz para la preparación de compuestos de gran resistencia y rigidez. Estos compuestos muestran un excelente comportamiento de memoria de forma y resistencia mecánica, lo que los hace adecuados para unidades de fijación ósea.
  • Reticulante para preparar los biomateriales de la dentadura, que contienen antifúngicos incorporados en la matriz polimérica para controlar la administración de fármacos.
  • Reticulante en la síntesis de membranas de intercambio aniónico (AEM) para utilizar en dispositivos electroquímicos.
El dimetacrilato de diuretano se ha utilizado como precursor para fabricar el nanocompuesto polimérico multifuncional con una mayor actividad luminiscente. También se puede utilizar en la impresión 3D mediada por procesamiento digital de la luz (DLP).
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
ppe
Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Mehwish Pasha et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 114, 111040-111040 (2020-10-01)
Secondary caries is one of the most major cause for re-placement of dental composite restorations. Targeting the survival of cariogenic bacteria residing on the restoration surface may reduce this problem. The present study aims to evaluate the antibacterial potential as
Gaute Floer Johnsen et al.
Journal of dentistry, 56, 84-98 (2016-11-12)
This study aims at evaluating and comparing mechanical, chemical, and cytotoxicological parameters of a commercial brand name composite material against two 'own brand label' (OBL) composites. Parameters included depth of cure, flexural strength, degree of conversion, polymerization shrinkage, filler particle
Kyungsun Kim et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(4) (2021-03-07)
Concerns regarding unbound monomers in dental composites have increased with the increased usage of these materials. This study assessed the biological effects of urethane dimethacrylate (UDMA), a common monomer component of dental composite resins, on the cariogenic properties of Streptococcus
Saeed Hesaraki et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 109, 110592-110592 (2020-04-02)
Resin-based pit-and-fissure sealants (flowable resin composites) were formulated using bisphenol-A-glycerolatedimethacrylate (Bis-GMA)-triethylene glycol dimethacrylate-(TEGDMA)-diurethanedimethacrylate (UDMA) mixed monomers and multiple fillers, including synthetic strontium fluoride (SrF2) nanoparticles as a fluoride-releasing and antibacterial agent, yttria-stabilized zirconia (YSZ) nanoparticles as an auxiliary filler, and
Artículos
With dentists placing nearly 100 million dental fillings into patients′ teeth annually in the U.S. alone, polymeric composite restoratives account for a very large share of the biomaterials market.