Merck
901132
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethane
Seleccione un Tamaño
5 G
$305.000
$305.000
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$305.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
189.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
$305.000
Fecha estimada de envío09 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
índice de refracción
n/D 1.4472
densidad
1.08 g/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H15N3O3/c1-11-4-5-13-7-6-12-3-2-9-10-8/h2-7H2,1H3
Clave InChI
ZSSKNHYYIBAWRX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)