Merck
776130
Sigma-Aldrich
3-Azido-1-propanol
≥96%
Sinónimos:
1-Azidopropan-3-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H7N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
101.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352125
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥96%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
índice de refracción
n20/D 1.461
densidad
1.095 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C3H7N3O/c4-6-5-2-1-3-7/h7H,1-3H2
Clave InChI
WHVSIWLMCCGHFW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Azido-1-propanol is an azide-containing reagent utilized in Strain-Promoted Azide-Alkyne Cycloaddition reactions (SPAAC). This enables selective and copper-free click chemistry modifications of biomolecules.
Aplicación
3-Azido-1-propanol is used as a:
  • Precursor in the synthesis of heterocyclic compounds like dihydrooxazines
  • Reagent in the synthesis of heterofunctional polyesters by 1,3-dipolar cycloaddition
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
87.77 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
1, 3-Dipolar and Diels-Alder cycloaddition reactions on polyester backbones possessing internal electron-deficient alkyne moieties
Cetin M, et al.
Polym. Chem., 7(46), 7094-7100 (2016)
1, 3-Dipolar and Diels-Alder cycloaddition reactions on polyester backbones possessing internal electron-deficient alkyne moieties
M Cetin
Polym. Chem., 7, 7094-7100 (2016)
Efficient synthesis of linear multifunctional poly (ethylene glycol) by copper (I)-catalyzed Huisgen 1, 3-dipolar cycloaddition
Liu X-M, et al.
Biomacromolecules, 8(9), 2653-2658 (2007)
Cross-linked polymer-blend gate dielectrics through thermal click chemistry
Li S, et al.
Chemistry?A European Journal , 21(49), 17762-17768 (2015)
One-step conversion of aldehydes to oxazolines and 5, 6-dihydro-4 H-1, 3-oxazines using 1, 2-and 1, 3-azido alcohols
JG Badiang, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 2484-2487 (1996)
Artículos
Explore the principles and applications of click chemistry in drug discovery, highlighting efficient reactions that streamline the synthesis of bioactive compounds.