Merck
900957
Sigma-Aldrich
Azide agarose
Sinónimos:
Azide functionalized agarose
About This Item
Código UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
índice de refracción
n/D 1.343
densidad
0.978 g/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Azide agarose is a 6% crosslinked agarose resin that is activated with azide functional groups for covalent capture of alkyne-tagged biomolecules via copper(I)-catalyzed alkyne-azide or copper(I)-free strain-promoted alkyne-azide click chemistry approach. This product can be used for either a batch protocol or a low-pressure column method.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
?Clickable? agarose for affinity chromatography.
Punna S, et al.
Bioconjugate Chemistry, 16(6), 1536-1541 (2005)
Sreenivas Punna et al.
Bioconjugate chemistry, 16(6), 1536-1541 (2005-11-17)
Successful purification of biological molecules by affinity chromatography requires the attachment of desired ligands to biocompatible chromatographic supports. The Cu(I)-catalyzed cycloaddition of azides and alkynes-the premier example of "click chemistry"-is an efficient way to make covalent connections among diverse molecules
Artículos
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
Elegir el reticulante adecuado para su investigación bioquímica o de bioconjugación puede constituir todo un reto. Nuestra guía de selección puede ayudarle a encontrar el encaje perfecto para sus aplicaciones.