80631
Sodium bis(trimethylsilyl)amide solution
40% in THF
Sinónimos:
HMN-Na Sol, NaHMDS solution, Hexamethyldisilazane sodium salt solution
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
40% in THF
cadena SMILES
C[Si](C)(C)N([Na])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Na/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
Clave InChI
WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Sodium bis(trimethylsilyl)amide, also known as NaHMDS, is a metal dialkylamide reagent that combines both high basicity and nucleophilicity.[1] It is a general reagent used for the enolization of carbonyl compounds.[2]
- It can be used to prepare phosphonium ylides in Wittig reaction.[3]
- NaHMDS solution can also be used as a source of nitrogen in aminomethylation[4] and in the synthesis of primary amines from the corresponding alkyl halides.[5]
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Dendrimers, polymer nanostructures, are synthesized for specific purposes by manipulating critical nanoscale design parameters (CNDPs).