Merck
235083
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
95%
Sinónimos:
Hexamethyldisilazane sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[(CH3)3Si]2NNa
Número CAS:
Peso molecular:
183.37
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-983-8
Beilstein/REAXYS Number:
3629917
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
95%
Form:
powder or chunks
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
95%
form
powder or chunks
bp
202 °C/at 1-3  hPa
mp
171-175 °C (lit.), 175-171 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)N([Na])[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18NSi2.Na/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI key
WRIKHQLVHPKCJU-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful for the generation of carbenes, the amination of sulfenamides, and the preparation of lanthanide complexes.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
¿Qué está pasando?
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)