Merck
802182
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide (50:50), ester terminated, average Mw 100,000
Sinónimos:
PLGA
Seleccione un Tamaño
1 G
$318.000
$318.000
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$318.000
About This Item
Fórmula lineal:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
$318.000
Fecha estimada de envío27 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
solid
cociente alimentación
lactide:glycolide (50:50)
mol peso
average Mw 100,000
composición
lactide:glycolide (50:50)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
Clave InChI
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Biodegradable polymer for tissue engineering and drug delivery
Características y beneficios
Controlled release of bioactive agents, sutures and bioabsorbable implantable devices.
Forma física
Biocompatible, biodegradable polymer.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)