719927
Resomer® RG 756 S, Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
ester terminated, lactide:glycolide 75:25, Mw 76,000-115,000
Sinónimos:
PLGA
Formulario
amorphous
cociente alimentación
lactide:glycolide 75:25
mol peso
Mw 76,000-115,000
marco temporal de la degradación
<6 months
viscosidad
0.71-1.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C, Ubbelohde) (size 0c glass capillary viscometer)
temperatura de transición
Tg 49-55 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
Clave InChI
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Interest in utilizing biodegradable polymers for biomedical applications has grown since the 1960s.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
Immunosuppressive tumor-associated myeloid cells (TAMC) are responsible for glioblastoma (GBM) resistance to immunotherapies and existing standard of care treatments. This mini-review highlights recent progress in implementing nanotechnology in advancing TAMC-targeted therapies for GBM.