Merck
805726
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide)
lactide:glycolide 50:50, Mw 45,000 g/mol
Sinónimos:
PLGA
Seleccione un Tamaño
5 G
$318.000
$318.000
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
$318.000
About This Item
Fórmula lineal:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
$318.000
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
descripción
degradation timeframe: <3 months
Nivel de calidad
Formulario
crystals
mol peso
Mw 45,000 g/mol
composición
lactide:glycolide, 50:50
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3.C2H4O3/c1-2(4)3(5)6;3-1-2(4)5/h2,4H,1H3,(H,5,6);3H,1H2,(H,4,5)
Clave InChI
XBBVURRQGJPTHH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Polymer used to make controlled release nanoparticles or scaffolds for biomedical applications.
Características y beneficios
Controlled release of bioactive agents, sutures and bioabsorbable implantable devices.
Forma física
Biocompatible, biodegradable polymer.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)