The physical form specification for this product is listed as 'Powder or Solid or Chunk(s)'. The appearance is reported on a lot-specific basis. Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/76/764590/764590-BULK_______MKCN1974__.pdf
764590
Poly(L-lactide)
average Mn 5,000, PDI ≤1.2
Sinónimos:
PLLA, Polylactide, L-Lactide polymer, PLA, Poly(L-Lactic acid)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D -147°, c = 0.5% in chloroform
mol peso
average Mn 5,000
marco temporal de la degradación
>3 years
temperatura de transición
Tm 149-154 °C
PDI
≤1.2
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Professor Aran discusses engineering graphene-based materials through careful functionalization, enabling diverse applications.
Local delivery of bioactive molecules using an implantable device can decrease the amount of drug dose required as well as non-target site toxicities compared to oral or systemic drug administration.
Synthetic aliphatic polyesters dominate resorbable biomaterials in clinical use.
AliAliphatic polyesters, including polylactide and polyglycolide, are biodegradable polymers widely used in medical applications.
-
本製品の形状はsolidとありますが、パウダーでしょうか?それよりも大きなフレーク状でしょうか?
1 answer-