Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
mol wt
Mn ~90000, Mp ~95000, Mw ~124000
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(O)C(O)=O
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly(D-lactide) (PDLA), a polymer of a stereospecific cyclic di-ester of lactic acid, is used in biomaterial research for the development of devices such as therapeutic drug delivery vessels. Poly(D-lactide) is used for the preparation of microparticles and resorbable polylactide scaffolds.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?