P1566
Poly(L-lactide)
mol wt 85,000-160,000
Sinónimos:
Lactel® B6002-2
About This Item
Productos recomendados
Formulario
pellets
mol peso
85,000-160,000
color
faint beige to beige
aplicaciones
cell analysis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Clave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UWTATZPHSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.