Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | $335.000 |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(C3H4O2)n
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
pellets
Quality Segment
mol wt
75,000-120,000
color
white to yellow
mp
262 °C (lit.)
transition temp
Tg 32.9 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)C.[H+]
InChI key
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Poly(D,L-lactide) is a polyamino acid that has been used to as a coating material.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description mol wt 75,000-120,000 | description - | description pellets | description - |
| form pellets | form solid or viscous liquid | form pellets | form solid or viscous liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| mp 262 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| color white to yellow | color - | color - | color - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| transition temp Tg 32.9 °C | transition temp - | transition temp Tm (DSC) 213 °C (onset) | transition temp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(D,L-lactide)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?