Merck
750484
Sigma-Aldrich
L-Malic acid-13C4
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
Sinónimos:
(S)-(−)-2-Hydroxysuccinic acid-13C4, L-Hydroxybutanedioic acid-13C4
About This Item
Fórmula lineal:
HO213C13CH213CH(OH)13CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
138.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
101-103 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1
Clave InChI
BJEPYKJPYRNKOW-UVYXLFMMSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)